HPA005980
Anti-LRP2 antibody produced in rabbit
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution
Synonym(e):
Anti-Glycoprotein 330 antibody produced in rabbit, Anti-Low-density lipoprotein receptor-related protein 2 precursor antibody produced in rabbit, Anti-Megalin antibody produced in rabbit, Anti-gp330 antibody produced in rabbit
Größe auswählen
CHF 481.00
Größe auswählen
About This Item
CHF 481.00
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
rabbit
Konjugat
unconjugated
Antikörperform
affinity isolated antibody
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
polyclonal
Produktlinie
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies
Form
buffered aqueous glycerol solution
Speziesreaktivität
human
Erweiterte Validierung
orthogonal RNAseq
Learn more about Antibody Enhanced Validation
Methode(n)
immunohistochemistry: 1:50- 1:200
Immunogene Sequenz
GFTSMSDRPGKRCAAEGSSPLLLLPDNVRIRKYNLSSERFSEYLQDEEYIQAVDYDWDPEDIGLSVVYYTVRGEGSRFGAIKRAYIPNFESGRNNLVQEVDLKLKYVMQPDGIAVDWVGRHIYWSDVKNKRIEVAKLDGRYRKWLISTDL
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... LRP2(4036)
Immunogen
Anwendung
Biochem./physiol. Wirkung
Leistungsmerkmale und Vorteile
Every Prestige Antibody is tested in the following ways:
- IHC tissue array of 44 normal human tissues and 20 of the most common cancer type tissues.
- Protein array of 364 human recombinant protein fragments.
Verlinkung
Physikalische Form
Rechtliche Hinweise
Haftungsausschluss
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?