Wichtige Dokumente
H9762
Haptoglobin Human, Phenotype 2-2
98-100%, essentially salt-free, lyophilized powder
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?