Wichtige Dokumente
V5507
Monoclonal Anti-VSV Glycoprotein antibody produced in mouse
clone P5D4, ascites fluid
Synonym(e):
Monoclonal Anti-VSV Glycoprotein
Biologische Quelle
mouse
Konjugat
unconjugated
Antikörperform
ascites fluid
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
P5D4, monoclonal
Enthält
15 mM sodium azide
Methode(n)
immunocytochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: 1:100,000 using whole cell extracts expressing VSV-G tagged fusion protein
Isotyp
IgG1
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Spezifität
Immunogen
Anwendung
Flow cytometry/Cell sorting (1 paper)
Lagerung und Haltbarkeit
Haftungsausschluss
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
nwg
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)