Wichtige Dokumente
H8508
1,1,1,3,3,3-Hexafluor-2-propanol
Synonym(e):
HFP, Hexafluorisopropanol
Alle Fotos(1)
About This Item
Lineare Formel:
(CF3)2CHOH
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
168.04
Beilstein:
1841007
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352103
Empfohlene Produkte
Brechungsindex
n20/D 1.275 (lit.)
bp
59 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
−4 °C (lit.)
Dichte
1.596 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
OC(C(F)(F)F)C(F)(F)F
InChI
1S/C3H2F6O/c4-2(5,6)1(10)3(7,8)9/h1,10H
InChIKey
BYEAHWXPCBROCE-UHFFFAOYSA-N
Ersetzt durch
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?