Wichtige Dokumente
H8004
16α-Hydroxyestron
≥99% (HPLC)
Synonym(e):
1,3,5(10)-Estratrien-3,16α-diol-17-on, 16α-3,16-Dihydroxyestra-1,3,5(10)-trien-17-on
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
≥99% (HPLC)
~95% (TLC)
SMILES String
C[C@]12CC[C@H]3[C@@H](CCc4cc(O)ccc34)[C@@H]1C[C@@H](O)C2=O
InChI
1S/C18H22O3/c1-18-7-6-13-12-5-3-11(19)8-10(12)2-4-14(13)15(18)9-16(20)17(18)21/h3,5,8,13-16,19-20H,2,4,6-7,9H2,1H3/t13-,14-,15+,16+,18-/m0/s1
InChIKey
WPOCIZJTELRQMF-UJHHCITNSA-N
Ähnliches Produkt
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Carc. 2 - Lact. - Repr. 1A
Lagerklassenschlüssel
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?