Wichtige Dokumente
H5914
Nα-Methylhistamine dihydrochloride
solid
Synonym(e):
N-Methyl-1H-imidazole-4-ethanamine dihydrochloride, NAMH dihydrochloride
Empfohlene Produkte
Form
solid
Qualitätsniveau
Farbe
white
Löslichkeit
H2O: >20 mg/mL
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
Cl[H].Cl[H].CNCCc1c[nH]cn1
InChI
1S/C6H11N3.2ClH/c1-7-3-2-6-4-8-5-9-6;;/h4-5,7H,2-3H2,1H3,(H,8,9);2*1H
InChIKey
AYUQICXJAMPXPF-UHFFFAOYSA-N
Verwandte Kategorien
Biochem./physiol. Wirkung
Leistungsmerkmale und Vorteile
Hinweis zur Analyse
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)