59964
Histamin
analytical standard
Synonym(e):
2-(4-Imidazolyl)-ethylamin
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
analytical standard
Qualitätsniveau
Assay
≥97.0% (TLC)
≥97.0% (anhydrous basis, NT)
Haltbarkeit
limited shelf life, expiry date on the label
Methode(n)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Verunreinigungen
≤4.0% water
Farbe
white to light yellow
bp
167 °C/0.8 mmHg (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
83-84 °C (lit.)
Format
neat
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
NCCc1c[nH]cn1
InChI
1S/C5H9N3/c6-2-1-5-3-7-4-8-5/h3-4H,1-2,6H2,(H,7,8)
InChIKey
NTYJJOPFIAHURM-UHFFFAOYSA-N
Angaben zum Gen
human ... HRH1(3269)
Verwandte Kategorien
Anwendung
Biochem./physiol. Wirkung
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Choose from one of the most recent versions:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?