Wichtige Dokumente
H4128
4-Androsten-11β,17β-diol-3-on
crystalline
Synonym(e):
11β,17β-Dihydroxyandrost-4-en-3-one, 4-Androstene-11β,17β-diol-3-one
About This Item
Empfohlene Produkte
Form
crystalline
Arzneimittelkontrolle
USDEA Schedule III; Home Office Schedule 4.2; regulated under CDSA - not available from Sigma-Aldrich Canada
Farbe
light yellow
SMILES String
CC12CC(O)C3C(CCC4=CC(=O)CCC34C)C1CCC2O
Biochem./physiol. Wirkung
Signalwort
Danger
H-Sätze
P-Sätze
Gefahreneinstufungen
Carc. 2 - Repr. 1B
Lagerklassenschlüssel
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)