Wichtige Dokumente
H0273
Monoclonal Anti-Heat Shock Protein 25 antibody produced in mouse
clone IAP-28, ascites fluid
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
mouse
Konjugat
unconjugated
Antikörperform
ascites fluid
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
IAP-28, monoclonal
Mol-Gew.
antigen 25 kDa
Enthält
15 mM sodium azide
Speziesreaktivität
chicken, bovine, frog, rabbit, guinea pig, turkey, Drosophila, mouse, rat, human
Methode(n)
immunohistochemistry: suitable using frozen sections of chicken gizzard smooth muscle
indirect ELISA: suitable
indirect immunofluorescence: suitable using formalin-fixed, heat-shocked cultured chick embryo fibroblasts
radioimmunoassay: suitable
western blot: 1:500 using turkey gizzard extract
Isotyp
IgG1
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... HSPB1(3315)
mouse ... Hspb1(15507)
rat ... Hspb1(24471)
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Spezifität
Immunogen
Anwendung
- immunoblotting
- enzyme linked immunosorbent assay (ELISA)
- radioimmunoassay (RIA)
- immunocytochemistry
- immunohistofluorescence assay
- immunopurification
Biochem./physiol. Wirkung
Physikalische Form
Lagerung und Haltbarkeit
Haftungsausschluss
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
nwg
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)