Wichtige Dokumente
GUTMLS02
Microbiome Metabolite Library Of Standards Plate 2 (Water Soluble)
Supplied by IROA Technologies
Synonym(e):
GUTMLS™, Mass Spectrometry Metabolite Library
Verpackung
pkg of 1 plates
Hersteller/Markenname
IROA Technologies
Plattengröße
96 wells
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
Leistungsmerkmale und Vorteile
Eignung
Angaben zur Herstellung
Sonstige Hinweise
To download the software package, click here - MLSDiscovery software.
To view the MLSDiscovery Video visit: MLSDiscovery Tutorial Video.
Rechtliche Hinweise
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1 - STOT SE 1 - STOT SE 3
Zielorgane
Eyes,Central nervous system, Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Verwandter Inhalt
Wir bieten Bibliotheken niedermolekularer Metaboliten und Kits mit einem umfassenden Angebot primärer Metaboliten an, die wichtige Stoffwechselwege für Ihre Forschung in der Metabolomik abdecken.
We provide small molecule metabolite libraries and kits with a comprehensive range of primary metabolite compounds covering key metabolic pathways for your metabolomics research.