CAR10
Carbohydrates Kit
Synonym(e):
carbohydrate metabolites
Anwendung
CAR10 is a kit that contains a selection of 10 carbohydrates/sugars: Arabinose, Fructose, Galactose, Glucose, α-Lactose, Maltose, Mannose, Ribose, Sucrose and Xylose, which may be used for general research, as reagents or as reference compounds in analytical procedures.
Verlinkung
Ten carbohydrates, 5 g of each
Kit-Komponenten auch einzeln erhältlich
Produkt-Nr.
Beschreibung
SDB
- A3131D-(−)-Arabinose, ≥98% (GC)SDB
- F0127D-(−)-Fructose, ≥99% (HPLC)SDB
- G0750D-(+)-Galactose, ≥99% (HPLC)SDB
- G8270D-(+)-Glucose, ≥99.5% (GC)SDB
- L3625α-Lactose monohydrate, ≥99% total lactose basis (GC)SDB
- M5885D-(+)-Maltose monohydrate, from potato, ≥99% (HPLC)SDB
- M2069D-(+)-Mannose, ≥99% (GC), woodSDB
Alle anzeigen (10)
Ähnliches Produkt
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)