Merck
GN676051
Greiner plate sealer
Breathseal, sterile
About This Item
UNSPSC-Code:
41122410
Materialien
acrylic (Glue:adhesive)
foil (Foil:fibres, porous, non woven tape)
paper (Poly-coated Kraft-paper with silicone)
Sterilität
sterile
Leistungsmerkmale
piercable
Verpackung
pack of 100 ea
Hersteller/Markenname
Greiner 676051
Verfügbarkeit
available only in China
Rechtliche Hinweise
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)