Merck
GN227270
Greiner Zentrifugenröhrchen
50 mL, 30 x 115 mm, blue cap, conical bottom, clear tube
Synonym(e):
Greiner Zentrifugenröhrchen
About This Item
UNSPSC-Code:
41121703
Materialien
polypropylene tube
Sterilität
sterile
Verpackung
pack of 300 ea
Hersteller/Markenname
Greiner 227270
Verfügbarkeit
available only in China
Farbe
colorless tube
Allgemeine Beschreibung
Greiner Zentrifugenröhrchen
Hochwertige, kristallklare Polypropylenzentrifugenröhrchen. Zentrifugenröhrchen können bis zu etwa 3.200 x g (50-ml-Größe) und 3.500 x g (15-ml-Größe) abhängig von dem spezifischen Gewicht der zentrifugierten Lösung und der Art des Rotors sicher zentrifugiert werden.
Rechtliche Hinweise
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)