GHS1128
Hämatoxylin-Lösung, Gill 1
About This Item
Empfohlene Produkte
Form
solution
Haltbarkeit
Expiry date on the label.
IVD
for in vitro diagnostic use
Konzentration
2 g/L
pH-Wert
2.5-3.5
Anwendung(en)
hematology
histology
Lagertemp.
room temp
SMILES String
Oc1cc2C[C@@]3(O)COc4c(O)c(O)ccc4[C@H]3c2cc1O
InChI
1S/C16H14O6/c17-10-2-1-8-13-9-4-12(19)11(18)3-7(9)5-16(13,21)6-22-15(8)14(10)20/h1-4,13,17-21H,5-6H2/t13-,16+/m0/s1
InChIKey
WZUVPPKBWHMQCE-XJKSGUPXSA-N
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - STOT RE 2 Oral
Zielorgane
Kidney
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Verwandter Inhalt
Kurzinformation zum Gebiet der Zytologie, ihrer Rolle bei der Zytodiagnostik und zum Einsatz von Standard- und Spezialfärbungen für die mikroskopische Analyse zum Nachweis von Zellanomalien.
Brief information on the field of cytology, its role in cytodiagnosis and the use of standard and special stains for microscopic analysis to detect cellular abnormalities.