Merck
GE80-6484-51
2-D Clean-Up-Kit
Cytiva 80-6484-51
Synonym(e):
2D Clean-Up-Kit
About This Item
UNSPSC-Code:
41105323
NACRES:
NA.25
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Leistungsmerkmale
wetted part: no
Hersteller/Markenname
Cytiva 80-6484-51
Verpackung
pkg of 50 samples
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Das 2-D Clean-Up-Kit wurde zur Herstellung von Proben für die 2-D-Elektrophorese entwickelt, die anderweitig aufgrund der hohen Leitfähigkeit, der großen Menge an störenden Substanzen oder einer geringen Proteinkonzentration minderwertige 2-D-Spot-Maps erzeugen. Die Reagenzien bewirken eine quantitative Ausfällung von Proteinen; störende Substanzen wie Tenside, Salze, Lipide, Phenole und Nukleinsäuren verbleiben in der Lösung.
Eine Behandlung der Probe mit dem 2-D Clean-Up-Kit kann die Qualität der 2-D-Elektrophorese-Ergebnisse verbessern, d. h. Schlieren, Hintergrundfärbungen und andere von störenden Verunreinigungen verursachte Artefakte werden reduziert. Das Kit ermöglicht 2-D-Analysen von Proben, die ansonsten zu verunreinigt oder zu verdünnt sind.
Beim 2-D Clean-Up-Kit-Verfahren wird zur quantitativen Ausfällung von Proteinen eine Kombination von Fällungsmitteln und Co-Fällungsmitteln verwendet. Ausgefällte Proteine werden durch Zentrifugierung pelletiert; die Ausfällung wird noch weiter gewaschen, um Verunreinigungen zu entfernen, bei denen es sich nicht um Proteine handelt. Nach einer zweiten Zentrifugierung wird das resultierende Pellet für die isoelektrische Fokussierung (erste Dimension) wieder in die denaturierende Probenlösung suspendiert.
Das Verfahren kann innerhalb von 90 Min. abgeschlossen werden und führt zu keinen Spot-Zunahmen oder -Abnahmen. Das Kit enthält ausreichend viele Reagenzien für die Verarbeitung von 50 Proben mit jeweils bis zu 100 μ. Das Verfahren kann auch für größere Mengen oder stärker verdünnte Proben hochskaliert werden.
Das 2-D Clean-Up-Kit verbessert bei Verwendung der 2D-Fluoreszenzdifferenz-Gelelektrophorese (DIGE) die Markierungseffizienz und den Proteinüberschuss.
Anwendung
Automatische Identifizierung und Quantifizierung von Proteinen und Peptiden mit LC-MS/MS.
Leistungsmerkmale und Vorteile
  • Verbessert die Qualität von 2-D-Elektrophorese-Ergebnissen durch die Entfernung von störenden Verunreinigungen
  • Quantitative Ausfällung trennt Proteine von Tensiden, Salzen, Lipiden, Phenolen und Nukleinsäuren
  • Liefert quantitative Ausbeute in ca. 90 Min.
Lagerung und Haltbarkeit
Bitte beachten Sie, dass dieses Produkt möglicherweise 90 Tage vor dem Verfallsdatum versandt wird. Für weitere Informationen zum chargenspezifischen Verfallsdatum wenden Sie sich bitte an den technischen Kundendienst.
Der Waschpuffer sollte mindestens 1 Stunde vor Gebrauch bei -20 °C gelagert werden und kann in einem Gefrierschrank bei -20 °C gelagert werden.
Hinweis zur Analyse
Um das Analysenzertifikat für dieses Produkt einzusehen, besuchen Sie bitte www.cytiva.com.
Piktogramme
Environment
Signalwort
Danger
Lagerklassenschlüssel
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Artikel
This page describes protein precipitation as an optional step in sample preparation for 2-D electrophoresis with Cytiva products.
Protokolle
Mini Dialysis Kit from Cytiva minimizes sample handling and loss, reducing streaking on 2-D gels from contaminants.
Sample Grinding Kit from Cytiva is designed to disrupt cell or tissue samples for protein extraction.
2-D Clean-Up Kit from Cytiva is designed to prepare samples that would otherwise produce poor 2-D results.
Rules and good practice in sample preparation for Western blot sample preparation from cell culture and tissue samples.