GE25-0500-87
RNAspin Mini (10)
Cytiva 25-0500-87, sufficient for 10 preparations
About This Item
Empfohlene Produkte
Verwendung
sufficient for 10 preparations
Verpackung
pkg of 1 ea
Hersteller/Markenname
Cytiva 25-0500-87
Verwandte Kategorien
Lagerung und Haltbarkeit
Hinweis zur Analyse
Signalwort
Warning
H-Sätze
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Artikel
This article describes the evaluation of Whatman FTA cards from Cytiva for their ability to collect, store, and isolate high-quality RNA from a variety of crude biological samples.