GE19-5037-01
C Tubes
joint: 10/40, Cytiva
About This Item
Empfohlene Produkte
Verbindung
joint: 10/40
Hersteller/Markenname
19-5037-01
Cytiva
Allgemeine Beschreibung
- Operating Pressure Maximum: 1 bar (0.1 MPa ) (14.5 psi)
- Operating Temperature: 4°C-60°C
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)