Merck
GE17-5132-02
Glutathion-Sepharose 4 Fast Flow
Cytiva 17-5132-02, pack of 100 mL
Synonym(e):
Sepharose 4 Fast Flow
About This Item
UNSPSC-Code:
41106500
NACRES:
NA.56
ligand
glutathione and 10-carbon linker arm
Verpackung
pack of 100 mL
Hersteller/Markenname
Cytiva 17-5132-02
Matrix
highly cross-linked 4% agarose
Durchschnittlicher Durchmesser
90 μm
cleaning
3-12
working range
3-12
Kapazität
>10 mg/mL binding capacity
Allgemeine Beschreibung
Glutathion-Sepharose 4 Fast Flow ist ein Affinitätsmedium für die schnelle Aufreinigung in einem Schritt von mit Glutathion-S-Transferase (GST) markierten Proteinen. Bietet gute Fließeigenschaften und ist besonders gut für die Aufskalierung geeignet.
Glutathione Sepharose 4 Fast Flow wird für die Aufreinigung von GST-markierten Proteinen aus bakteriellen Lysaten und anderen S-Transferasen oder Glutathion-abhängigen Proteinen eingesetzt. Milde Elutionsbedingungen bewahren die Antigenität und Funktion von Proteinen. Sepharose 4 Fast Flow bietet gute Fließeigenschaften und ist besonders gut für die Aufskalierung geeignet.
Binding of GST to glutathione is flow-rate dependent and lower flow rates often increase the binding capacity. This is important to consider during sample loading and elution.
Leistungsmerkmale und Vorteile
  • Schnelle Aufreinigung von GST-markierten Proteinen in einem Arbeitsschritt
  • Milde Elutionsbedingungen bewahren die Antigenität und Funktion von Proteinen.
  • Für die einfache Aufskalierung aufgrund hoher Fließeigenschaften
  • Glutathion ist mit Sepharose 4 Fast Flow über einen 10-Kohlenwasserstoff-Abstandsarm gekoppelt
Lagerung und Haltbarkeit
Bei 4 bis 30 °C aufbewahren (20 % Ethanol)
Please be aware this product may be shipped 90 days before the expiration date. For more information on the batch specific expiration date, please contact technical service.
Hinweis zur Analyse
Um das Analysenzertifikat für dieses Produkt einzusehen, besuchen Sie bitte www.cytiva.com.
Rechtliche Hinweise
Sepharose is a trademark of Cytiva
Piktogramme
Flame
Signalwort
Warning
H-Sätze
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Artikel
This page describes general considerations for purification of GST-tagged proteins using Cytiva products.
GST-tagged protein yield varies based on protein, host cell, and culture conditions, influencing production.
This page shows troubleshooting strategies for cleavage methods using Cytiva products.
This page shows how to cleave and purify GST-tagged proteins bound to Glutathione Sepharose in batch mode from Cytiva. Glutathione Sepharose High Performance, Glutathione Sepharose 4 Fast Flow, and Glutathione Sepharose 4B can all be used for cleavage and purification of GST-tagged proteins in batch.
Protokolle
This page shows how to purify GST-tagged proteins using Glutathione Sepharose from Cytiva.
GSTrap™ affinity columns are specially designed 1 ml and 5 ml HiTrap® columns packed with Glutathione Sepharose High Performance, Glutathione Sepharose 4 Fast Flow, or Glutathione Sepharose 4B media.
This page how to remove GST tags by enzymatic cleavage using Cytiva products.
Affinity chromatography tags like GST fusion proteins facilitate separations in various purification products from Cytiva.
Alle anzeigen