GE17-0852-02
NAP™-25
Cytiva 17-0852-02, pack of 50 columns
Synonym(e):
NAP-25 Column, NAP™-25 Solution
About This Item
Empfohlene Produkte
Verpackung
pack of 50 columns
Hersteller/Markenname
Cytiva 17-0852-02
Lagerbedingungen
(.01 M NaOH)
Partikelgröße
20-80 μm (dry)
Arbeitsbereich
2-13
Kapazität
<1 mL binding capacity
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Leistungsmerkmale und Vorteile
- For rapid and efficient purification of DNA and oligonucleotides (10-mers) in less than 15 min by gravity flow.
- Prepacked with Sephadex G-25 DNA Grade in distilled water containing 0.15% Kathon CG/ICP Biocide.
- Available in three sizes depending on sample volume: 0.5 ml (NAP-5), 1 ml (NAP-10) or 2.5 ml (NAP-25).
- Useful for small-scale purification, desalting and buffer exchange.
Lagerung und Haltbarkeit
Hinweis zur Analyse
Rechtliche Hinweise
Ähnliches Produkt
Signalwort
Warning
H-Sätze
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)