Fortfahren mit
E6754
Epoxy-aktivierte−Sepharose 6B
lyophilized powder
Synonym(e):
Epoxy-aktivierte Agarose
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
5 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 644.00
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
41106500
NACRES:
NA.56
MDL number:
CHF 644.00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
form
lyophilized powder
Quality Segment
extent of labeling
19-40 μmol per mL
technique(s)
affinity chromatography: suitable
matrix
Sepharose 6B
matrix active group
epoxy
matrix attachment
through epoxy to hydroxyl
matrix spacer
12 atoms
swelling
1 g swells to 3.0-5.0 mL
particle size
45—165 μm
storage temp.
2-8°C
General description
wenn Liganden an freie Epoxy-Gruppen gekoppelt sind. Die Bindung ist ein stabiler, ungeladener Ether.
Application
Epoxy-activated-Sepharose is used in affinity chromatography, protein chromatography, and activated/functionalized matrices. Epoxy-activated-Sepharose has been used to obtain a monoclonal antibody against the prokaryotically expressed foot-and-mouth disease virus (FMDV) non-structural protein (NSP) 3B as well as to study B meningococcal disease.
Physical form
Lyophilisiertes Pulver stabilisiert mit Lactose und Dextran
Other Notes
Ligand: 1,4-Bis-(2:3-epoxypropoxy)-butan
Attachment: eine Epoxygruppe
Spacer: 12-Atom-Spacer, wenn Liganden an freie Epoxidgruppen gekoppelt sind. Die Verknüpfung ist ein stabiler, neutrale Ether.
Legal Information
Sepharose is a trademark of Cytiva
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
P6649C91426B100
matrix
Sepharose 6B
matrix
-
matrix
Sepharose 4B
matrix
6% agarose
matrix active group
epoxy
matrix active group
-
matrix active group
cyanate or related structures
matrix active group
-
particle size
45—165 μm
particle size
-
particle size
45—165 μm
particle size
45-165 μm (wet)
form
lyophilized powder
form
aqueous ethanol suspension
form
lyophilized powder
form
suspension
technique(s)
affinity chromatography: suitable
technique(s)
-
technique(s)
affinity chromatography: suitable
technique(s)
affinity chromatography: suitable
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Epoxy-aktivierte−Sepharose 6B
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)