GE17-0230-01
SP-Sephadex® C-25
Cytiva 17-0230-01, pack of 100 g
Synonym(e):
Affinity Gel, Sephadex C-25
About This Item
Empfohlene Produkte
Leistungsmerkmale
autoclavable (30 min at 121oC in 0.1M sodium chloride)
Verpackung
pack of 100 g
Hersteller/Markenname
Cytiva 17-0230-01
Matrix
cross-linked dextran base material (Sephadex)
Aktive Matrixgruppe
sulphopropyl functional group
Partikelgröße
40-100 μm (dry)
Betriebs-pH-Wert
2-13
Kapazität
2-2.6 mmol/g ion exchange capacity
Trenntechnik
cation exchange
Lagertemp.
room temp
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
Lagerung und Haltbarkeit
Hinweis zur Analyse
Rechtliche Hinweise
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Protokolle
This page shows how to perform a separation with a Sephadex column from Cytiva which are Size Exclusion Chromatography media consisting of an epichlorohydrin cross-linked dextran.
Verwandter Inhalt
Separation options for Size Exclusion Chromatography with Sephadex from Cytiva.