GE10600116
Amersham™ Protran® Western blotting membrane sandwich, nitrocellulose
pore size 0.1 μm, sheet W × L 80 mm × 90 mm , preassembled with 2 x 3MM chr filter papers, pkg of 10 ea
About This Item
Empfohlene Produkte
Verpackung
pkg of 10 ea
Hersteller/Markenname
Cytiva 10600116
Blatt B × L
80 mm × 90 mm , preassembled with 2 x 3MM chr filter papers
Porengröße
0.1 μm pore size
Allgemeine Beschreibung
Leistungsmerkmale und Vorteile
- Precut Amersham Protran 0.1 µm nitrocellulose membranes.
- Sandwich packs are designed for convenience and ease of use.
Lagerung und Haltbarkeit
Rechtliche Hinweise
Signalwort
Warning
H-Sätze
P-Sätze
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)