Merck
GE10600021
Amersham Hybond® P Membranen für Western Blot, PVDF
pore size 0.2 μm, roll W × L 260 mm × 4 m, pkg of 1 ea
Synonym(e):
PVDF blotting membrane, Western blot membrane
About This Item
UNSPSC-Code:
41105339
NACRES:
NB.22
Verpackung
pkg of 1 ea
Hersteller/Markenname
Cytiva 10600021
Walze B × L
260 mm × 4 m
Porengröße
0.2 μm pore size
Allgemeine Beschreibung
PVDF-Membranen haben eine höhere mechanische Festigkeit als NC-Membranen und eignen sich daher besser für Western-Blot-Anwendungen, die das Strippen und Neuverproben von Membranen erfordern. Darüber hinaus weisen PVDF-Membranen im Vergleich zu NC-Membranen eine höhere Proteinbindungskapazität auf, allerdings mit einer Tendenz zu einem höheren Hintergrund.
Leistungsmerkmale und Vorteile
  • Leichte Signalerkennung
  • Bieten eine hohe Proteinrückhaltung, selbst nach harschen Waschschritten und sind in gängigen vorgeschnittenen Größen erhältlich
  • Fängt Proteine während Transfers maximal ab und unterstützt die Minimierung des Probenverlusts
  • Die Porengröße von 0,2 μm für eine größere Oberfläche führt zu einer stärkeren Bindung von Proteinen mit geringer Molekülmasse
  • Zur Verwendung mit gängigen kolorimetrischen und chemilumineszenten Nachweisverfahren
Lagerung und Haltbarkeit
Please be aware this product may be shipped 90 days before the expiration date. For more information on the batch specific expiration date, please contact technical service.
Rechtliche Hinweise
Amersham is a trademark of Cytiva
Hybond is a registered trademark of Cytiva
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Artikel
This page describes troubleshooting strategies in the detection of GST-tagged proteins.
Protokolle
This page describes how to monitor expression and purification of GST-tagged proteins by Western blot analysis using Cytiva products.