Merck
GE10600009
Amersham Protran® Premium Western-Blotting-Membranen, Nitrozellulose
pore size 0.2 μm, roll W × L 200 mm × 4 m, pkg of 1 ea
Synonym(e):
Nitrocellulose membranes, Western blot membranes
About This Item
UNSPSC-Code:
41105339
NACRES:
NB.22
Verpackung
pkg of 1 ea
Hersteller/Markenname
Cytiva 10600009
Walze B × L
200 mm × 4 m
Porengröße
0.2 μm pore size
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Nitrozellulose-Blotting-Membran, bietet ausgezeichnete Empfindlichkeit und Auflösung sowie geringen Hintergrund für Western-Blotting-Detektionsanwendungen mittels Fluoreszenz.
Anwendung
Amersham Protran® Premium-Membranen aus Nitrocellulose für Western Blot sind für folgende Anwendungen geeignet:
  • Western Blot
  • Southern Blot
  • Northern Blot
Leistungsmerkmale und Vorteile
  • The membrane is suitable for fluorescence-based immunodetection and multiplexing due to its low auto-fluorescence across a wide range of excitation/emission wavelengths
  • Provides high binding capacity (173 - 203 μg IgG/cm2) of small proteins (< Mr 20 000)
  • Decreases the risk of "blow-through"
  • Precut sizes are available for laboratory application
  • Offers excellent sensitivity, resolution, and low background especially when used with the fluorescence Amersham ECL plex Western blotting detection system
Lagerung und Haltbarkeit
Please be aware this product may be shipped 90 days before the expiration date. For more information on the batch specific expiration date, please contact technical service.
Rechtliche Hinweise
Amersham is a trademark of Cytiva
Protran is a registered trademark of Cytiva
Piktogramme
Flame
Signalwort
Warning
H-Sätze
P-Sätze
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)