Merck
GE10600003
Amersham Protran® Premium Western-Blotting-Membranen, Nitrozellulose
pore size 0.45 μm, roll W × L 300 mm × 4 m, pkg of 1 ea
Synonym(e):
Western-Blot-Membran, 0.2 NC Nitrozellulosemembran
About This Item
UNSPSC-Code:
41105339
NACRES:
NB.22
Verpackung
pkg of 1 ea
Hersteller/Markenname
Cytiva 10600003
Walze B × L
300 mm × 4 m
Porengröße
0.45 μm pore size
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Nitrozellulose-Blotting-Membran, bietet ausgezeichnete Empfindlichkeit und Auflösung sowie geringen Hintergrund für Western-Blotting-Detektionsanwendungen mittels Fluoreszenz.
Anwendung
Amersham Protran® Premium-Membranen aus Nitrocellulose für Western Blot sind für folgende Anwendungen geeignet:
  • Western Blot
  • Southern Blot
  • Northern Blot
Leistungsmerkmale und Vorteile
  • Hohe Bindungskapazitäten (162–180 μg IgG/cm²)
  • Für Proteine verschiedener Molekülmassen geeignet
  • Ungestützte, 100 % reine Nitrocellulosemembranen sind für alle ECL Western-Blot-Nachweissysteme und Protein-Blot-Anwendungen geeignet.
  • In gängigen vorgeschnittenen Größen für Laboranwendungen lieferbar
  • Bietet eine ausgezeichnete Sensitivität, Auflösung und einen geringen Hintergrund, vor allem für das Nachweissystem Amersham ECL Plex Fluoreszenz-Western-Blot.
Lagerung und Haltbarkeit
Please be aware this product may be shipped 90 days before the expiration date. For more information on the batch specific expiration date, please contact technical service.
Rechtliche Hinweise
Amersham is a trademark of Cytiva
Protran is a registered trademark of Cytiva
Piktogramme
Flame
Signalwort
Warning
H-Sätze
P-Sätze
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Marina Aznaourova et al.
Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 117(16), 9042-9053 (2020-04-04)
RNA has been proposed as an important scaffolding factor in the nucleus, aiding protein complex assembly in the dense intracellular milieu. Architectural contributions of RNA to cytosolic signaling pathways, however, remain largely unknown. Here, we devised a multidimensional gradient approach