Wichtige Dokumente
G8773
Glycerin
suitable for electrophoresis, ≥99%
Synonym(e):
1,2,3-Propantriol, Glycerin
About This Item
Empfohlene Produkte
Dampfdichte
3.1 (vs air)
Dampfdruck
<1 mmHg ( 20 °C)
Assay
≥99%
Selbstzündungstemp.
698 °F
Methode(n)
electrophoresis: suitable
Verunreinigungen
≤0.005% Chlorinated compounds (as Cl)
Brechungsindex
n20/D 1.474 (lit.)
bp
182 °C/20 mmHg (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
20 °C (lit.)
Dichte
1.25 g/mL (lit.)
Anionenspuren
sulfate (SO42-): ≤0.005%
Kationenspuren
heavy metals (as Pb): ≤5 ppm
SMILES String
OCC(O)CO
InChI
1S/C3H8O3/c4-1-3(6)2-5/h3-6H,1-2H2
InChIKey
PEDCQBHIVMGVHV-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
390.2 °F - Pensky-Martens closed cup
Flammpunkt (°C)
199 °C - Pensky-Martens closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves