G7673
α-Galactosidase I, Alkaline from Cucumis melo
Synonym(e):
α-D-Galactoside Galactohydrolase, Melibiase
About This Item
Empfohlene Produkte
Rekombinant
expressed in E. coli
Assay
≥85% (SDS-PAGE)
Form
lyophilized solid
Spezifische Aktivität
≥20 units/mg protein
Mol-Gew.
apparent mol wt ~84 kDa by SDS-PAGE
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
−20°C
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
Biochem./physiol. Wirkung
Physikalische Eigenschaften
Einheitendefinition
Physikalische Form
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable