G7509
GABase aus Pseudomonas fluorescens
lyophilized powder, Protein ≥30 % by biuret
Synonym(e):
GABase Enzyme, GABase from Pseudomonas, Pseudomonas GABase
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
Pseudomonas fluorescens
Qualitätsniveau
Assay
≥30 % (biuret)
Form
lyophilized powder
Spezifische Aktivität
≥0.5 units/mg protein
Zusammensetzung
Protein, ≥30% biuret
Methode(n)
inhibition assay: suitable
Lagertemp.
−20°C
Allgemeine Beschreibung
GABase ist ein kommerziell erhältliches Gemisch aus γ-Aminobuttersäure-Aminotransferase (GABGT) und Succinat-Semialdehyd-Dehydrogenase (SSDH), das aus Pseudomonas fluorescens gewonnen wird.
Anwendung
Biochem./physiol. Wirkung
Einheitendefinition
Physikalische Form
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable