Wichtige Dokumente
G2785
Glycitein
≥97% (HPLC)
Synonym(e):
4′,7-Dihydroxy-6-methoxy-isoflavon, Glycetein
Größe auswählen
CHF 211.00
Größe auswählen
About This Item
CHF 211.00
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
synthetic (organic)
Qualitätsniveau
Assay
≥97% (HPLC)
Form
powder
Löslichkeit
DMF: 1 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
COc1cc2C(=O)C(=COc2cc1O)c3ccc(O)cc3
InChI
1S/C16H12O5/c1-20-15-6-11-14(7-13(15)18)21-8-12(16(11)19)9-2-4-10(17)5-3-9/h2-8,17-18H,1H3
InChIKey
DXYUAIFZCFRPTH-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
Biochem./physiol. Wirkung
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Artikel
Antioxidants protect biological systems from oxidative damage produced by oxygen-containing free radicals and from redoxactive transition metal ions such as iron, copper, and cadmium.