G5146
D-(+)-Glukose
Hybri-Max™, powder, BioReagent, suitable for hybridoma
Synonym(e):
Dextrose
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
maize
Qualität
Hybri-Max™
Produktlinie
BioReagent
Assay
≥99.5%
Form
powder
Methode(n)
cell culture | hybridoma: suitable
Verunreinigungen
endotoxin, tested
mp (Schmelzpunkt)
150-152 °C (lit.)
Löslichkeit
H2O: 2g + 15 mL (Tested)
SMILES String
OC[C@H]1O[C@H](O)[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H]1O
InChI
1S/C6H12O6/c7-1-2-3(8)4(9)5(10)6(11)12-2/h2-11H,1H2/t2-,3-,4+,5-,6+/m1/s1
InChIKey
WQZGKKKJIJFFOK-DVKNGEFBSA-N
Angaben zum Gen
human ... PYGM(5837)
Anwendung
Biochem./physiol. Wirkung
Angaben zur Herstellung
Rechtliche Hinweise
Ähnliches Produkt
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Artikel
Warburg effect enhances glucose to lactate conversion in tumor cells, regardless of oxygen levels; impacting cancer metabolism since 1924.