Wichtige Dokumente
G2501
L-Glutamat-Dehydrogenase aus Rinderleber
Type I, ammonium sulfate suspension, ≥40 units/mg protein
Synonym(e):
L-Glutamat:NAD[P]+ Oxidoreduktase (deaminierend), Glutamat-Dehydrogenase aus Rinderleber, L-GLDH
Größe auswählen
CHF 82.00
Größe auswählen
About This Item
CHF 82.00
Empfohlene Produkte
Typ
Type I
Qualitätsniveau
Form
ammonium sulfate suspension
Spezifische Aktivität
≥40 units/mg protein
Mol-Gew.
310-350 kDa
UniProt-Hinterlegungsnummer
Lagertemp.
2-8°C
Angaben zum Gen
cow ... GLUD1(281785)
Biochem./physiol. Wirkung
Das Rinderenzym ist durch drei Eigenschaften gekennzeichnet:
- Durch reversible konzentrationsabhängige Assoziation entstehen Formen mit höherem Molekulargewicht.
- Es bildet dichte ternäre Komplexe aus Enzym, reduziertem Coenzym und Substrat, deren Dissoziationsgeschwindkeit die Gleichgewichtsreaktionsgeschwindigkeit moduliert.
- Die Bindung verschiedener Nukleotidmodifizierer ruft zahlreiche unterschiedliche Wirkungen hervor.
L-Glutamat-Dehydrogenase katalysiert die Umwandlung von Glutamat zu α-Ketoglutarat.
Einheitendefinition
Physikalische Form
Hinweis zur Analyse
Substrat
Signalwort
Danger
H-Sätze
P-Sätze
Gefahreneinstufungen
Resp. Sens. 1
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Artikel
Instructions for working with enzymes supplied as ammonium sulfate suspensions