Merck
G211150
Sigma-Aldrich
DMT-2′O-Methyl-rG(ib)-Phosphoramidit
configured for (ÄKTA® and OligoPilot®)
Synonym(e):
DMT-2′-O-Me-rG(ib)-Amidit, N-(2-methyl-1-oxopropyl)-5′-O-[bis(4-methoxyphenyl)phenylmethyl]-2′-O-methyl-guanosin, 3′-[2-cyanoethyl N,N-bis(1-methylethyl)phosphoramidit]
Größe auswählen
5 G
CHF 628.00
10 G
CHF 1’250.00
CHF 628.00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
5 G
CHF 628.00
10 G
CHF 1’250.00
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C45H56N7O9P
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
869.94
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
41116105
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.51
CHF 628.00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Biologische Quelle
non-animal source (no BSE/TSE risk)
Qualitätsniveau
Produktlinie
Proligo Reagents
Assay
≥99% (31P-NMR)
≥99.0% (reversed phase HPLC)
Form
powder
Methode(n)
oligo synthesis: suitable
Verunreinigungen
≤0.1% single unspecified Impurity (reversed phase HPLC)
≤0.3% mG2 (reversed phase HPLC, Hydrolysate)
≤0.3% mG3 (reversed phase HPLC, DMT-rG(ib)me)
≤0.3% water content (Karl Fischer)
≤0.5% P(III) Impurities 100-169ppm (31P-NMR)
≤1.0% mG1 (reversed phase HPLC, DMT-rG(ib)me-DMT)
≤3% residual Solvent content
Farbe
white to off-white
λ
conforms (UV/VIS Identity)
Eignung
conforms to structure for H-NMR
conforms to structure for LC-MS
Kompatibilität
configured for (ÄKTA® and OligoPilot®)
Nukleosidprofil
base: guanosine
base protecting group: isobutyryl
2' protecting group: methyl
5' protecting group: DMT
deprotection: standard
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
CO[C@@H]1[C@H](OP(OCCC#N)N(C(C)C)C(C)C)[C@@H](COC(c2ccccc2)(c3ccc(OC)cc3)c4ccc(OC)cc4)O[C@H]1n5cnc6C(=O)NC(NC(=O)C(C)C)=Nc56
InChI
1S/C45H56N7O9P/c1-28(2)41(53)49-44-48-40-37(42(54)50-44)47-27-51(40)43-39(57-9)38(61-62(59-25-13-24-46)52(29(3)4)30(5)6)36(60-43)26-58-45(31-14-11-10-12-15-31,32-16-20-34(55-7)21-17-32)33-18-22-35(56-8)23-19-33/h10-12,14-23,27-30,36,38-39,43H,13,25-26H2,1-9H3,(H2,48,49,50,53,54)/t36-,38-,39-,43-,62?/m1/s1
InChIKey
IRRDHRZUOZNWDJ-MLLDKZSOSA-N
Allgemeine Beschreibung
2′-O-Methyl-RNA-Monomere von Proligo sind mit schnellen Entschützungsschemata,die auf der Anwendung von aliphatischen Aminen wie Methylamin basieren,kompatibel. Die Adenosin- und Guanosin-Monomere werden durchdie üblichen Benzoyl(bz)- und Isobutyryl(ib)-Gruppen geschützt.2′-O-Methyl-RNA ist ein Nukleinsäureanalogon, das sich durchausgezeichnete Hybridisierungseigenschaften, die es mit komplementärerDNA oder RNA verleiht, sowie eine gesteigerte Stabilität gegenüber einem enzymatischen Abbauim Vergleich zu natürlichen Nukleinsäuren auszeichnen.Die einzigartige Kombination der Eigenschaften von 2′-O-Methyl-RNA findetbreite Anwendung in folgenden Bereichen:
  • Diagnosesonden
  • Aptamer- und Ribozymentwicklung
  • Gemischte 2′-O-Methyl-RNA/DNA-Antisense-Moleküle
Wichtige Eigenschaften:
  • Hohe Ausbeute roher Oligonukleotide
  • Kompatibel mit DNA-Synthese
  • Kann gemeinsam mit DNA- oder RNA-Phosphoramiditen in dergleichen Synthese eingesetzt werden, um Mixmer-Oligonukleotide zu erzeugen
  • Die empfohlenen Entschützungsbedingungen sind 8 Stunden bei 55 °C mitkonzentrierter Ammoniaklösung oder 10 Minuten bei65 °C mit AMA (konzentrierter Ammoniak / 40%iges wässriges Methylamin I/I, v/v)
  • Aufreinigung und andere nachgelagerte Verarbeitungsschritte von vollständig modifizierten 2′-O-Methyl-RNA-Oligonukleotiden sind einfacher als im Falle von RNA und es sindkeine speziellen Vorsichtsmaßnahmen für den Schutz vor nukleolytischemAbbau erforderlichDMT-2′-O-Methyl-rG(ib)
Das Phosphoramidit ist für ÄKTA® Synthesizer ausgelegt.
Rechtliche Hinweise
OligoPilot is a registered trademark of Cytiva
ÄKTA is a registered trademark of Cytiva
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)