Merck
A211250
Sigma-Aldrich
DMT-2′Fluor-dA(bz) Phosphoramidit
configured for (ÄKTA® and OligoPilot®)
Synonym(e):
DMT-2′Fluor-dA(bz) Amidit
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C47H51FN7O7P
Molekulargewicht:
875.92
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352200
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.21
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Biologische Quelle
non-animal source (no BSE/TSE risk)
Qualitätsniveau
Produktlinie
Proligo Reagents
Assay
≥99% (31P-NMR)
≥99.0% (reversed phase HPLC)
Form
powder
Methode(n)
oligo synthesis: suitable
Verunreinigungen
≤0.3% water content (Karl Fischer)
≤0.5% P(III) Impurities 100-169ppm (31P-NMR)
≤0.5% single Impurity (reversed phase HPLC)
≤3% residual Solvent content
Farbe
white to off-white
λ
conforms (UV/VIS Identity)
Eignung
conforms to structure for H-NMR
conforms to structure for LC-MS
Kompatibilität
configured for (ÄKTA® and OligoPilot®)
Nukleosidprofil
base: deoxyadenosine
base protecting group: benzoyl
2' protecting group: fluoro
5' protecting group: DMT
deprotection: fast/standard
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
CC(C)N(C(C)C)P(OCCC#N)O[C@H]([C@H](O1)COC(C2=CC=C(OC)C=C2)(C3=CC=C(OC)C=C3)C4=CC=CC=C4)[C@@H](F)[C@@H]1N5C6=NC=NC(NC(C7=CC=CC=C7)=O)=C6N=C5
InChI
1S/C47H51FN7O7P/c1-31(2)55(32(3)4)63(60-27-13-26-49)62-42-39(61-46(40(42)48)54-30-52-41-43(50-29-51-44(41)54)53-45(56)33-14-9-7-10-15-33)28-59-47(34-16-11-8-12-17-34,35-18-22-37(57-5)23-19-35)36-20-24-38(58-6)25-21-36/h7-12,14-25,29-32,39-40,42,46H,13,27-28H2,1-6H3,(H,50,51,53,56)/t39-,40-,42-,46-,63?/m1/s1
InChIKey
VCCMVPDSLHFCBB-MSIRFHFKSA-N
Allgemeine Beschreibung
DMT-2′-Fluor-dA(bz)-Phosphoramidit ist ein 2′-Fluor-Phosphoramidit, das zur Synthese von Oligonukleotiden mit höherer Temperaturbeständigkeit und gesteigerter Nukleaseresistenz eingesetzt wird. Seine wesentlichen Merkmale sind:
  • Kann gemeinsam mit DNA- oder RNA-Phosphoramiditen eingesetzt werden
  • Die empfohlenen Entschützungsbedingungen sind 8 Stunden bei 55 °C unter Verwendung konzentrierter Ammoniaklösung oder 10 Minuten bei 65 °C mit AMA
  • Die Synthese von 2′-Fluor-Oligonukleotiden ähnelt der gängigen DNA-Synthese, erfordert jedoch eine längere Kupplungsdauer (es werden 3 Minuten empfohlen, 90 Sekunden für DNA-Monomere)
  • Gleichbleibend hohe Reinheit und Leistung über alle Chargen hinweg
  • Hergestellt nach einem durch ISO 9001 zertifizierten Qualitätssystem
Anwendung
DMT-2′-Fluor-dA(bz)-Phosphoramidit eignet sich für die Synthese von 2′-Fluor-modifizierten Oligonukleotidsequenzen durch den Einsatz einer automatisierten Festphasenchemie.
Rechtliche Hinweise
OligoPilot is a registered trademark of Cytiva
ÄKTA is a registered trademark of Cytiva
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)