Merck
G1778
Grids for transmission electron microscopy
grid size 150 mesh × 165 μm pitch, nickel
Größe auswählen
1 VIAL
CHF 54.80
CHF 54.80
Check Cart for Availability
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 VIAL
CHF 54.80
About This Item
UNSPSC-Code:
41100000
NACRES:
MA.01
CHF 54.80
Check Cart for Availability
Materialien
nickel
Beschreibung
Regular grids with center mark and solid border
Verpackung
vial of 100 grids
Durchmesser
3.05 mm
Größe des Netzaufdrucks
150 mesh × 165 μm pitch
Loch B
132 μm
Größe der offenen Fläche
64%
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)