As mentioned in the 'PROPERITES' section, this product is supplied as 25 grids per vial.
G2153
Grids for transmission electron microscopy
grid size 1000 mesh × 25 μm pitch, copper
Größe auswählen
CHF 72.10
Größe auswählen
About This Item
CHF 72.10
Empfohlene Produkte
Materialien
copper
Beschreibung
Thin-bar grids
Verpackung
vial of 25 grids
Durchmesser
3.05 mm
Größe des Netzaufdrucks
1000 mesh × 25 μm pitch
Loch B
19 μm
Größe der offenen Fläche
55%
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
-
How many are in 1Vial? 1or25?
1 answer-
Helpful?
-
-
What is the thickness of G2153?
1 answer-
The grid has a thickness of 5-6 micrometers.