Merck
G1765
Sigma-Aldrich
Glycogen aus Austern
Type XI
About This Item
CAS-Nummer:
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352204
Biologische Quelle
animal (oyster)
Typ
Type XI
Form
powder
Anwendung(en)
cell analysis
Lagertemp.
2-8°C
InChI
1S/C24H42O21/c25-1-5-9(28)11(30)16(35)22(41-5)39-4-8-20(45-23-17(36)12(31)10(29)6(2-26)42-23)14(33)18(37)24(43-8)44-19-7(3-27)40-21(38)15(34)13(19)32/h5-38H,1-4H2/t5-,6-,7-,8-,9-,10-,11+,12+,13-,14-,15-,16-,17-,18-,19-,20-,21+,22+,23-,24-/m1/s1
InChIKey
BYSGBSNPRWKUQH-UJDJLXLFSA-N
Allgemeine Beschreibung
Glycogen ist ein verzweigtes Glucosepolymer, das von tierischen Zellen zur Energiespeicherung und -freisetzung synthetisiert wird. Es ist hauptsächlich durch α1→4-glycosidische Bindungen mit Verzweigungen durch α1→6-glycosidische Bindungen aufgebaut.
Anwendung
Austernglycogen wurde zur Induktion von Entzündung und zur Förderung der Extravasation von Granulozyten und Neutrophilen in Tiermodellen nach intraperitonealer Injektion verwendet. Glycogen fungiert auch als Maß für die Gefäßpermeabilität.
Sonstige Hinweise
High molecular weight
Angaben zur Herstellung
Prepared by a modification of Bueding, E., and Orrell, S.A., Jr., J. Biol. Chem., 236, 2854 (1961).
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Juan M Pascual et al.
JAMA neurology, 70(6), 756-763 (2013-04-24)
The physiological relevance of acid maltase (acid α-glucosidase, an enzyme that degrades lysosomal glycogen) is well recognized in liver and muscle. In late (adult)-onset acid maltase deficiency (glycogen storage disease type II [GSD II]), glycogen accumulates inside muscular lysosomes in
Mehdi Rahimpour et al.
The Biochemical journal, 452(3), 559-573 (2013-03-30)
Escherichia coli glycogen metabolism involves the regulation of glgBXCAP operon expression and allosteric control of the GlgC [ADPG (ADP-glucose) pyrophosphorylase]-mediated catalysis of ATP and G1P (glucose-1-phosphate) to ADPG linked to glycogen biosynthesis. E. coli glycogen metabolism is also affected by glgS.
Gustavo Gomes de Araujo et al.
Laboratory animals, 47(1), 36-42 (2013-03-08)
This study was undertaken to characterize the effects of monotonous training at lactate minimum (LM) intensity on aerobic and anaerobic performances; glycogen concentrations in the soleus muscle, the gastrocnemius muscle and the liver; and creatine kinase (CK), free fatty acids
Joachim Nielsen et al.
Applied physiology, nutrition, and metabolism = Physiologie appliquee, nutrition et metabolisme, 38(2), 91-99 (2013-02-27)
Glucose is stored in skeletal muscle fibers as glycogen, a branched-chain polymer observed in electron microscopy images as roughly spherical particles (known as β-particles of 10-45 nm in diameter), which are distributed in distinct localizations within the myofibers and are
Monica Dus et al.
Nature neuroscience, 16(5), 526-528 (2013-04-02)
Animals can determine the nutritional value of sugar without the influence of taste. We examined a Drosophila mutant that is insensitive to the nutritional value of sugars, responding only to the concentration (that is, sweetness). The affected gene encodes a