Merck
G1751
Sigma-Aldrich
L-Glutaminsäure-5-methylester
Synonym(e):
5-Methyl-L-glutamat
About This Item
Lineare Formel:
CH3OCOCH2CH2CH(NH2)COOH
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
161.16
Beilstein:
1725252
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352200
PubChem Substanz-ID:
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
COC(=O)CC[C@H](N)C(O)=O
Ersetzt durch
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable