Merck
858269
Sigma-Aldrich
L-Glutaminsäure-5-Methyl-Ester
99%
Synonym(e):
5-Methyl-L-glutamat
About This Item
Lineare Formel:
CH3OCOCH2CH2CH(NH2)COOH
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
161.16
Beilstein:
1725252
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352209
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Qualitätsniveau
Assay
99%
Form
powder
Optische Aktivität
[α]20/D +29°, c = 2 in 6 M HCl
Eignung der Reaktion
reaction type: solution phase peptide synthesis
mp (Schmelzpunkt)
182 °C (dec.) (lit.)
Anwendung(en)
peptide synthesis
SMILES String
Cl[H].COC(=O)CC[C@H](N)C(O)=O
InChI
1S/C6H11NO4/c1-11-5(8)3-2-4(7)6(9)10/h4H,2-3,7H2,1H3,(H,9,10)/t4-/m0/s1
InChIKey
ZGEYCCHDTIDZAE-BYPYZUCNSA-N
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)