Wichtige Dokumente
F8507
(±)-Fenfluramine hydrochloride
Synonym(e):
(±)-N-Ethyl-α-methyl-m-[trifluoromethyl]phenethylamine hydrochloride
About This Item
Empfohlene Produkte
Arzneimittelkontrolle
USDEA Schedule IV
Anwendung(en)
forensics and toxicology
SMILES String
Cl.CCNC(C)Cc1cccc(c1)C(F)(F)F
InChI
1S/C12H16F3N.ClH/c1-3-16-9(2)7-10-5-4-6-11(8-10)12(13,14)15;/h4-6,8-9,16H,3,7H2,1-2H3;1H
InChIKey
ZXKXJHAOUFHNAS-UHFFFAOYSA-N
Angaben zum Gen
human ... HTR1D(3352) , HTR2C(3358) , SIGMAR1(10280)
Biochem./physiol. Wirkung
Signalwort
Danger
H-Sätze
P-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Oral
Lagerklassenschlüssel
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?