Wichtige Dokumente
F6636
Ham's F-12 Nährstoffmischung
Coon′s Modification, with ʟ-glutamine and zinc sulfate, without sodium bicarbonate, powder, suitable for cell culture
Synonym(e):
Ham’s F-12
About This Item
Empfohlene Produkte
Produktbezeichnung
Ham's F-12 Nährstoffmischung, powder, with L-glutamine and 0.863 mg/L zinc sulfate, without sodium bicarbonate, Coon′s Modification, suitable for cell culture
Form
powder
Methode(n)
cell culture | hybridoma: suitable
cell culture | mammalian: suitable
Komponenten
phenol red: 0.00125 g/L
L-glutamine: 0.292 g/L
sodium pyruvate: 0.22 g/L
glucose: 1.802 g/L
Versandbedingung
ambient
Lagertemp.
2-8°C
Anwendung
Menge
Rekonstituierung
Ergänzung
auch häufig zusammen mit diesem Produkt gekauft
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)