Fortfahren mit
F4516
Monoklonaler Anti-Human-IgG2−FITC-Antikörper der Maus in Maus hergestellte Antikörper
clone HP-6014, purified from hybridoma cell culture
Synonym(e):
Monoklonaler ANTI-Human-IgG2-Antikörper
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
0.2 mL
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 184.00
Über diesen Artikel
NACRES:
NA.46
UNSPSC Code:
12352203
Conjugate:
FITC conjugate
Clone:
HP-6014, monoclonal
Application:
DIBA, PIFA
Citations:
12
CHF 184.00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
biological source
mouse
Quality Segment
conjugate
FITC conjugate
antibody form
purified from hybridoma cell culture
antibody product type
secondary antibodies
clone
HP-6014, monoclonal
form
buffered aqueous solution
storage condition
protect from light
technique(s)
dot immunobinding: 1:32, particle immunofluorescence: 1:16
isotype
IgG1
shipped in
dry ice
storage temp.
−20°C
target post-translational modification
unmodified
General description
Das Immunglobulin G (IgG) gehört zur Familie der Immunglobuline und ist ein häufig exprimierter Serumantikörper. Es besteht aus einer γ-Schwerkette in der konstanten (C) Region. Diese monomere 150-kDa-Struktur von IgG besteht aus zwei identischen Schwerketten und zwei identischen Leichtketten mit Molekülmassen von 50 kDa bzw. 25 kDa. Die Primärstruktur dieses Antikörpers enthält auch Disulfidbindungen, die an der Verbindung der zwei Schwerketten beteiligt sind und die Schwer- und Leichtketten sowie Reste innerhalb der Ketten verbinden. IgG wird in vier Klassen, nämlich IgG1, IgG2, IgG3 und IgG4, mit unterschiedlichen Schwerketten, die γ1, γ2, γ3 bzw. γ4 genannt werden, unterteilt. Der eingeschränkte Aufschluss mit Papain spaltet den Antikörper in drei Fragmente; zwei davon sind identisch und enthalten die antigenbindende Aktivität. Sie werden Fab-Fragmente (Fragment antigen binding) genannt. Diese Fragmente enthalten Leichtketten, die mit den VH- und CH1-Domänen der Schwerketten gepaart sind.
Application
Der monoklonale Anti-Human-IgG2-FITC-Antikörper der Maus wird in der Immunhistochemie eingesetzt.
Biochem/physiol Actions
Der Antikörper ist spezifisch für Human-IgG2 und ist mit anderen IgG-Unterklassen nicht reaktiv. Dieser Klon wurde in der IUIS/WHO-Studie als der am vielseitigsten einsetzbare IgG2-spezifische monoklonale Antikörper hervorgehoben.
Physical form
Lösung in 0,01 M phosphatgepufferter Kochsalzlösung, pH-Wert 8, enthält 1 % inaktiviertes Rinderserumalbumin und 15 mM Natriumazid.
Preparation Note
Für regelmäßige Verwendung bei 2–8 °C maximal 1 Monat aufbewahren. Zur langfristigen Aufbewahrung kann die Lösung in Arbeitsaliquoten eingefroren werden. Wiederholtes Einfrieren und Auftauen wird nicht empfohlen. Eine Aufbewahrung in „frostfreien“ Gefrierschränken wird nicht empfohlen. Falls nach längerer Lagerung eine leichte Trübung eingetreten ist, die Lösung vor dem Gebrauch durch Zentrifugieren klären.
Disclaimer
Sofern in unserem Katalog oder anderen Begleitdokumenten unserer Produkte nicht anders angegeben, sind unsere Produkte nur für Forschungszwecke vorgesehen und nicht für andere Zwecke zu verwenden, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf unautorisierte kommerzielle Verwendung, zur In-vitro-Diagnostik, für Ex-vivo- oder In-vivo-Therapiezwecke oder jegliche Art der Einnahme oder Anwendung bei Menschen oder Tieren.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
F5016F0767F9890
antibody form
purified from hybridoma cell culture
antibody form
purified from hybridoma cell culture
antibody form
purified from hybridoma cell culture
antibody form
purified from hybridoma cell culture
technique(s)
dot immunobinding: 1:32, particle immunofluorescence: 1:16
technique(s)
dot immunobinding: 1:16, particle immunofluorescence: 1:16
technique(s)
dot immunobinding: 1:64, particle immunofluorescence: 1:32
technique(s)
dot immunobinding: 1:64 using using a 4-8 μg dot of human IgG4
conjugate
FITC conjugate
conjugate
FITC conjugate
conjugate
FITC conjugate
conjugate
FITC conjugate
biological source
mouse
biological source
mouse
biological source
mouse
biological source
mouse
isotype
IgG1
isotype
IgG2a
isotype
IgG2a
isotype
IgG1
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
Still not finding the right product?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe, um Ihre Auswahl einzugrenzen
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)