Wichtige Dokumente
F3929
Anti-Follicle-Stimulating Hormone Receptor antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
Synonym(e):
Anti-FSHR
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
rabbit
Qualitätsniveau
Konjugat
unconjugated
Antikörperform
affinity isolated antibody
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
polyclonal
Form
buffered aqueous solution
Speziesreaktivität
human
Verfügbarkeit
not available in Japan
Methode(n)
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): 7-14 μg/mL
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... FSHR(2492)
mouse ... Fshr(14309)
rat ... Fshr(25449)
Allgemeine Beschreibung
Immunogen
Anwendung
Biochem./physiol. Wirkung
Physikalische Form
Haftungsausschluss
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
nwg
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?