EP6336000015
Eppendorf® Mastercycler® Nexus X2-Thermocycler
Nexus GX2, complete unit, aluminum block, AC/DC input 230 V, 50/60 Hz (EU)
Größe auswählen
CHF 12’440.00
Größe auswählen
About This Item
CHF 12’440.00
Empfohlene Produkte
Leistungsmerkmale
CSA and CE compliant
Nexus GX2
aluminum block
complete unit
holds 64/32?×?0.2?mL PCR tubes or 24/10?×?0.5 mL PCR tubes
unit can control 2 other units in network
Hersteller/Markenname
Eppendorf® 6336000015 (EU)
Parameter
1-12 °C (gradient range)
30-99 °C temp. range (gradient)
37-110 °C temp. range (Lid)
4-99 °C temp. range (control)
Methode(n)
PCR: suitable
B × T × H
25 cm × 41.2 cm × 32.1 cm
Gewicht
11 kg
Allgemeine Beschreibung
Zertifizierte Qualität
Alle Eppendorf-Cycler erfüllen die folgenden Qualitätsrichtlinien:
- Individuelle, dokumentierte Qualitätskontrollzertifikate
- Kalibrierung gemäß nationaler und internationaler Standards: Zulassung nach NIST (USA), DKD/PTB (Deutschland), UKAS/NPL (UK)
- UL/cUL
Anwendung
Empfohlene Produkte
Rechtliche Hinweise
Zubehör
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)