EP0013614639
Eppendorf® Powercord
AC/DC input 230 V (Swiss plug)
Alle Fotos(1)
About This Item
UNSPSC-Code:
41121800
Verpackung
pack of 1 ea
Hersteller/Markenname
Eppendorf® 0013614639
Allgemeine Beschreibung
Powercord (C13) for Switzerland, Length: 2m
Leistungsmerkmale und Vorteile
with Swiss plug (IEC 320 C13 to SEV Type 12), L 2 m
Rechtliche Hinweise
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)