Merck
Z742472
TC-32 Mini-Thermocycler mit Multiformat-Block
AC/DC input 230 V AC, UK plug
Größe auswählen
1 EA
CHF 3’930.00
CHF 3’930.00
Check Cart for Availability
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
CHF 3’930.00
About This Item
UNSPSC-Code:
41102404
NACRES:
NC.21
CHF 3’930.00
Check Cart for Availability
Leistungsmerkmale
touch screen control
Verpackung
pkg of 1
Hersteller/Markenname
Benchmark Scientific T5005-3205-E-UK
Methode(n)
PCR: suitable
Größe
9 in. × 7 in. , footprint
Kapazität
(32 x 0.2 ml or 4 PCR strips)
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Benchmark TC-32 Mini-Thermocycler Benchmark TC-32 Mini-Thermocycler × „Mini-Größe“ bedeutet nicht, dass Funktionen und Leistung geopfert werden müssen.′ Der TC-32 Mini-Thermocycler von Benchmark behält die fortgeschrittenen Programmierungsfunktionen, die leicht zu verwendende Software sowie das schnelle und verlässliche Durchführen von Zyklen des größeren Thermocyclers TC-9639, weist jedoch einen kleineren Block und niedrigeren Preis auf.′ Der TC-32 Mini-Thermocycler wurde für geringere Durchsatzanforderungen konzipiert und hat eine Kapazität für 32 x 0,2-ml-Röhrchen. Die Wells sind in einem 4 x 8-Format angeordnet, wodurch der Block sowohl Streifen mit 8 als auch einzelne Röhrchen aufnehmen kann. Der Block erhitzt und kühlt sehr schnell, mit Geschwindigkeiten von bis zu 5 °C/Sekunde. Ein proprietärer Algorithmus steuert die Blocktemperatur und bringt Proben schnell auf die Zieltemperatur, ohne diese zu über- oder unterschreiten. Eine ausgezeichnete Gleichförmigkeit des Blocks gewährleistet Konsistenz von Probe zu Probe. Der Betrieb des Thermocyclers wird durch einen großen Touchscreen in voller Farbe gesteuert. Symbolgesteuerte Menüs ermöglichen dem Anwender eine schnelle Einrichtung. Das Programmieren ist überaus einfach und umfasst Optionen, um Zeit und Temperatur stufenweise zu erhöhen bzw. zu senken, einstellbare Anstiegsraten und eine automatische Pause- und Wiederaufnahmefunktion. Mehr als 100 typische Programme können im Speicher hinterlegt und leicht abgerufen werden. Nach einem Durchlauf können die Proben bei 4 °C gehalten werden. Ein Bericht auf dem Bildschirm ist nach Beendigung eines Durchlaufs ebenfalls verfügbar. Der erwärmte Deckel ist selbstjustierend, d. h. die federbelastete Platte im Deckel kommt in festen Kontakt mit den Oberseiten der Röhrchen, um eine Verdampfung und Kondensation der Probe zu verhindern. Es müssen keine Regler gedreht oder Schalthebel eingestellt werden. Die Temperatur des erwärmten Deckels kann verändert oder die Heizfunktion des Deckels kann ausgeschaltet werden. Mit einer Grundfläche von weniger als einem handelsüblichen Laborjournal passt der TC-32 Mini-Thermocycler nahezu überall hin.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Questions
  1. bonjour, Quel est le poids de cet appareil à PCR?
    1 answer
    1. This product is manufactured by Benchmark Scientific. According to the manufacturer, this product weighs 6.4 lbs / 2.9kg.
      For more information please view the product page from Benchmark Scientific:
      https://www.benchmarkscientific.com/product/t5005-3205/