EP6001012910
Eppendorf® Upright Freezer Rack
Holds 24 x boxes (2.5 in.), (4 x 6) configuration, stainless steel, drawer
About This Item
Empfohlene Produkte
Materialien
stainless steel
Leistungsmerkmale
(4 x 6) configuration
Holds 24 x boxes (2.5 in.)
drawer
max. box number per rack: 24 (4 x 6)
max. box size [mm]: 136 x 136
Hersteller/Markenname
Eppendorf® 6001012910 (Global)
Methode(n)
cryopreservation: suitable
T × B × H
580 mm (22.8 in.) × 140 mm (5.5 in.) × 412 mm (16.2 in.)
Allgemeine Beschreibung
Rechtliche Hinweise
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)