Merck
Z740270
Heiz-/Kühlblock aus Aluminium
Aluminum heating/cooling block
Holds 96 x 0.2 mL tubes in center plus 10 on size (4 for 1.5ml tubes, 6 for 0.5ml tubes)
Synonym(e):
dry block, tube cooling block, tube heating block
Größe auswählen
1 EA
CHF 261.00
CHF 261.00
Check Cart for Availability
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
CHF 261.00
About This Item
UNSPSC-Code:
41102404
NACRES:
NB.35
CHF 261.00
Check Cart for Availability
Materialien
aluminum
Leistungsmerkmale
Holds 96 x 0.2 mL tubes in center plus 10 on size (4 for 1.5ml tubes, 6 for 0.5ml tubes)
Verpackung
pkg of 1 ea
Hersteller/Markenname
Diversified Biotech CHAM-1000
Methode(n)
PCR: suitable
Größe
156x76x25 mm
Allgemeine Beschreibung
Jede Kühlkammer ist ein fester Aluminiumblock, der die Röhrcheneinsätze umgibt, um die Temperaturen stabil heiß oder kalt zu halten.
Anwendung
Ein Heiz-/Kühlblock aus Aluminium wurde verwendet, um PCR-Röhrchen während der Verdünnung von DNA-Fragmenten und der Herstellung des Enzym-Master-Mix für die In-vitro-Reaktion der cyclische-GMP-AMP-Synthase (cGAS) zu kühlen.[1]
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Andreas Holleufer et al.
Bio-protocol, 8(20), e3055-e3055 (2018-10-20)
Cyclic GMP-AMP synthase (cGAS) is a pattern recognition receptor (PRR) that senses double stranded DNA (dsDNA) in the cytosol and this leads to the activation of stimulator of interferon genes (STING) via the secondary messenger 2'3'-cyclic GMP-AMP (2'3'-cGAMP). STING then
Questions
Reviews
Active Filters
  1. 1 Ratings-Only Review