Merck
EP5825722000
Eppendorf® Adapter for 500 mL Rectangular Bucket
Holds 180 - 250 mL tubes, set of 2 pieces
Größe auswählen
2 EA
CHF 231.00
CHF 231.00
Check Cart for Availability
Größe auswählen
Ansicht ändern
2 EA
CHF 231.00
About This Item
UNSPSC-Code:
41103911
NACRES:
NB.82
CHF 231.00
Check Cart for Availability
Leistungsmerkmale
Holds 180 - 250 mL tubes
Verpackung
set of 2 pieces
Hersteller/Markenname
Eppendorf® 5825722000
Methode(n)
centrifugation: suitable
Kompatibilität
for use with 500 mL rectangular bucket
Allgemeine Beschreibung
Adapter for use with Eppendorf 500 mL rectangular bucket.
Rechtliche Hinweise
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)