EP5920720007
Adapter for Eppendorf® S-4x1000 Rotor
capacity, 36 x 5.5 - 12 mL tubes, for use with high-capacity buckets, pack of 2
Größe auswählen
CHF 369.00
Größe auswählen
About This Item
CHF 369.00
Empfohlene Produkte
Leistungsmerkmale
capacity 36 x 5.5 - 12 mL tubes
Verpackung
pack of 2
Hersteller/Markenname
Eppendorf® 5920720007 (Global)
Parameter
3,046 × g max. RCF
Methode(n)
centrifugation: suitable
Höhe
114 mm
Durchmesser
16 mm
Kompatibilität
for use with High-capacity bucket
Rechtliche Hinweise
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)