EP5895118003
Rotor for Eppendorf® 5920R Centrifuges
swing-bucket rotor, S-4x1000, non aerosol tight, to hold, 8 x MTP/DWP plates/tubes, with 4 high-capacity 1000 mL buckets
Größe auswählen
CHF 4’600.00
Größe auswählen
About This Item
CHF 4’600.00
Empfohlene Produkte
Leistungsmerkmale
to hold 8 x MTP/DWP plates/tubes
non aerosol tight
swing-bucket rotor
with 4 high-capacity 1000 mL buckets
Verpackung
pack of 1 ea
Hersteller/Markenname
Eppendorf® 5895118003 (Global)
Parameter
3,153 × g max. RCF
Methode(n)
centrifugation: suitable
Kompatibilität
for use with centrifuge models 5920R
Allgemeine Beschreibung
Rechtliche Hinweise
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)